주요 문서
491624
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3C6H4SO2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
244.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.503 (lit.)
bp
133-135 °C/14 mmHg (lit.)
density
1.585 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1ccccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H4ClF3O2S/c8-14(12,13)6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H
InChI key
ZIZGWNOAHUCACM-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
2-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride is an ortho-substituted benzenesulfonyl chloride.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
278.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
137.0 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)