주요 문서
499226
Sigma-Aldrich
Benzyl alcohol, polymer-bound
70-90 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol loading, 1 % cross-linked
동의어(들):
(Hydroxymethyl)polystyrene, Benzyl alcohol polymer-bound, Hydroxymethyl polystyrene, Polystyrene cross-linked with divinylbenzene, hydroxymethylated
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
23151817
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
교차
1 % cross-linked
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
라벨링 범위
2.0-3.0 mmol loading
입자 크기
70-90 mesh
작용기
alcohol
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OCc1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI key
OMCHBRGCBUQBNU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)