주요 문서
511439
Sigma-Aldrich
trans-4-(Dimethylamino)-3-buten-2-one
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2NCH=CHCOCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
113.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석:
97%
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.557 (lit.)
bp
101-102 °C/5 mmHg (lit.)
density
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
ketone
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])C(C)=O)N(C)C
InChI
1S/C6H11NO/c1-6(8)4-5-7(2)3/h4-5H,1-3H3/b5-4+
InChI key
QPWSKIGAQZAJKS-SNAWJCMRSA-N
일반 설명
trans-4-(Dimethylamino)-3-buten-2-one is an α,β-unsaturated ketone. Its enthalpy of vaporization at boiling point (474.25K) is 41.416kjoule/mol.
애플리케이션
trans-4-(Dimethylamino)-3-buten-2-one may be used in the preparation of 1,3,5-triacetylbenzene.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
225.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
107.2 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 528-528 (2014)
1,3,5-Triacetylbenzene.
Alaimo PJ, et al.
Organic Syntheses, 87, 192-200 (2010)