주요 문서
514659
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoro-2′,4′-dimethoxyacetophenone
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)2C6H3COCF3
CAS Number:
Molecular Weight:
234.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
mp
48-52 °C (lit.)
작용기
fluoro
ketone
SMILES string
COc1ccc(c(OC)c1)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O3/c1-15-6-3-4-7(8(5-6)16-2)9(14)10(11,12)13/h3-5H,1-2H3
InChI key
SLMOFSKRLCGLIX-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)