주요 문서
520179
Sigma-Aldrich
Aluminum silicate
powder
동의어(들):
Aluminosilicate, Mullite
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
3Al2O3 · 2SiO2
Molecular Weight:
426.05
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
powder
반응 적합성
core: aluminum
SMILES string
O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O.O=[Al]O[Al]=O.O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/6Al.2O2Si.9O/c;;;;;;2*1-3-2;;;;;;;;;
InChI key
KZHJGOXRZJKJNY-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
문서
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.