주요 문서
527068
Sigma-Aldrich
(4-Iodophenyl)diphenylsulfonium triflate
동의어(들):
(4-Iodophenyl)diphenylsulfonium trifluoromethanesulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H14F3IO3S2
CAS Number:
Molecular Weight:
538.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
mp
155-160 °C (lit.)
λmax
262 nm
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Ic1ccc(cc1)[S+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H14IS.CHF3O3S/c19-15-11-13-18(14-12-15)20(16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-14H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI key
WHQDLCHSPLKATA-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)