주요 문서
562521
Sigma-Aldrich
Cesium nitrate
Cabot high-purity grade
동의어(들):
Nitric acid cesium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CsNO3
CAS Number:
Molecular Weight:
194.91
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
양식
powder
mp
414 °C (lit.)
density
3.685 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cs+].[O-]N(=O)=O
InChI
1S/Cs.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Used in the synthesis of cesium nitratocuprate, Cs2[Cu(NO3)4], which crystallizes in a square-planar coordination around the Cu center.
법적 정보
Product of Cabot Performance Materials
픽토그램
Flame over circleHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1 - Repr. 2
Storage Class Code
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)