주요 문서
563927
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzylmagnesium chloride
0.25 M in THF
동의어(들):
p-Fluorobenzylmagnesium chloride, p-Fluorophenylmethylmagnesium chloride, Chloro(p-fluorobenzyl)magnesium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H4CH2MgCl
CAS Number:
Molecular Weight:
168.88
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
Quality Level
농도
0.25 M in THF
bp
65 °C (lit.)
density
0.910 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(C[Mg]Cl)cc1
InChI
1S/C7H6F.ClH.Mg/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
PQDGQUPDDGUKLP-UHFFFAOYSA-M
법적 정보
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
<1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
< -17 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)