주요 문서
570737
Sigma-Aldrich
L-Glutamine-15N2,d10
98 atom % D, 98 atom % 15N
동의어(들):
L-Glutamine-ul-15N,d
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
D215NCO(CD2)2CD(15ND2)CO2D
Molecular Weight:
158.19
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % 15N
98 atom % D
Quality Level
양식
solid
광학 활성
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
기술
bio NMR: suitable
mp
185 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+12
SMILES string
[2H]OC(=O)[C@]([2H])([15N]([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)[15N]([2H])[2H]
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m1/s1/i1D2,2D2,3D,6+1,7+1/hD5
InChI key
ZDXPYRJPNDTMRX-ZUGGXKPMSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)