주요 문서
608475
Sigma-Aldrich
Fumaric acid-13C4,d4
98 atom % D, 99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
DO213C13CD=13CD13CO2D
Molecular Weight:
124.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % D
기술
mass spectrometry (MS): suitable
mp
299-300 °C (subl.) (lit.)
질량 이동
M+8
SMILES string
[2H]O[13C](=O)\[13C]([2H])=[13C](/[2H])[13C](=O)O[2H]
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i1+1D,2+1D,3+1,4+1/hD2
InChI key
VZCYOOQTPOCHFL-QKFNFQFYSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)