주요 문서
654914
Sigma-Aldrich
Nitrilotriacetic acid-d9
98 atom % D, 98% (CP)
동의어(들):
N,N-bis[(carboxy-d)methyl-d2]-glycine-1,2,2-d3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
N(CD2COOD)3
CAS Number:
Molecular Weight:
200.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
98% (CP)
양식
solid
mp
245 °C (lit.)
질량 이동
M+9
SMILES string
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C(=O)O[2H])C([2H])([2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C6H9NO6/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/i1D2,2D2,3D2/hD3
InChI key
MGFYIUFZLHCRTH-HCHPEDFLSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)