676659
2-((tert-Butyldimethylsilanyl)ethynyl) boronic acid pinacol ester
97%
동의어(들):
2-((tert-Butyldimethylsilanyl)ethynyl)-4,4,5,5-tetramethyl-(1,3,2)dioxaborolane, 2-[2-[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]ethynyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(3)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H27BO2Si
CAS Number:
Molecular Weight:
266.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
159-164 °C
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)[Si](C)(C)C#CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C14H27BO2Si/c1-12(2,3)18(8,9)11-10-15-16-13(4,5)14(6,7)17-15/h1-9H3
InChI key
LBGATPGTEQCHFP-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable