주요 문서
694177
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-pyridinecarboxaldehyde
95%
동의어(들):
5-Bromo-2-picolinaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4BrNO
CAS Number:
Molecular Weight:
186.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
91-96 °C
작용기
aldehyde
bromo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Brc1ccc(C=O)nc1
InChI
1S/C6H4BrNO/c7-5-1-2-6(4-9)8-3-5/h1-4H
InChI key
ZQVLPMNLLKGGIU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)