주요 문서
700258
Sigma-Aldrich
Sodium palmitate-13C16
99 atom % 13C, 98% (CP)
동의어(들):
Hexadecanoic acid-13C16 sodium salt, Palmitic acid-13C16 sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CH3(13CH2)1413COONa
CAS Number:
Molecular Weight:
294.29
UNSPSC 코드:
12352106
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
98% (CP)
형태
powder
질량 이동
M+16
SMILES string
O=[13C]([13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3])O[Na]
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)