주요 문서
711314
Sigma-Aldrich
Methyl(triphenylphosphine)gold(I)
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5)3P · AuCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
474.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
형태
powder
반응 적합성
core: gold
reagent type: catalyst
mp
158 °C (dec.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[Au].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15P.CH3.Au/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h1-15H;1H3;
InChI key
GTYPEKWTQNTEKM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)