주요 문서
737038
Sigma-Aldrich
3-Aminotetrahydrofuran
95%
동의어(들):
Tetrahydrofuran-3-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H9NO
CAS Number:
Molecular Weight:
87.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
liquid
분석:
95%
Quality Level
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.458
density
1.012 g/mL at 25 °C
작용기
ether
SMILES string
NC1CCOC1
InChI
1S/C4H9NO/c5-4-1-2-6-3-4/h4H,1-3,5H2
InChI key
MIPHRQMEIYLZFZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
120.0 °F
Flash Point (°C)
48.9 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)