주요 문서
738875
Sigma-Aldrich
Allyl oxalyl chloride
97%
동의어(들):
2-Propen-1-yloxy chloroacetate, Allyl 2-chloro-2-oxoacetate, Chlorooxoacetic acid 2-propenyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H5ClO3
CAS Number:
Molecular Weight:
148.54
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.443
density
1.213 g/mL at 25 °C
작용기
acyl chloride
ester
SMILES string
ClC(=O)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C5H5ClO3/c1-2-3-9-5(8)4(6)7/h2H,1,3H2
InChI key
HNOLIWBAJVIBOU-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
133.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
56.1 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)