주요 문서
747785
Sigma-Aldrich
[Ru(bpm)3][Cl]2
동의어(들):
Dichlorotris(2,2′-bipyrimidine-N1,N1′)ruthenium(II), Tris(2,2′-bipyrimide)ruthenium(II) dichloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H18Cl2N12Ru
CAS Number:
Molecular Weight:
646.46
UNSPSC 코드:
12161600
NACRES:
NA.22
양식
powder
Quality Level
반응 적합성
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
불순물
≤15 wt. % ethylene glycol
mp
>300 °C
SMILES string
C1(C2=NC=CC=N2)=NC=CC=N1.C3(C4=NC=CC=N4)=NC=CC=N3.C5(C6=NC=CC=N6)=NC=CC=N5.[Cl-].[Cl-].[Ru+2]
InChI
1S/3C8H6N4.2ClH.Ru/c3*1-3-9-7(10-4-1)8-11-5-2-6-12-8;;;/h3*1-6H;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
InChI key
DVHNMJRXSLLELA-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
[Ru(bpm)3][Cl]2 is used as a photoredox catalyst in direct methoxycyclization reactions.
애플리케이션
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
STOT RE 2 Oral
표적 기관
Kidney
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Photoredox-assisted gold-catalyzed arylative alkoxycyclization of 1, 6-enynes
Mayans JG, et al.
Organic Letters, 22(8), 3045-3049 (2020)