추천 제품
Grade
indicator grade
Quality Level
형태
powder
구성
Dye content, 90%
기술
titration: suitable
색상
brown to very dark brown, to Very Dark Red
visual transition interval
5.2-6.8, yellow to purple
mp
255 °C (dec.) (lit.)
λmax
379 nm
585 nm (2nd)
ε (흡광계수)
≥47000 at 587-591 nm in 0.1 M NaOH
≥7000 at 375-381 nm in 0.1 M NaOH
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na+].Cc1cc(cc(Br)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c([O-])c(Br)c4
InChI
1S/C21H16Br2O5S.Na/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21;/h3-10,24-25H,1-2H3;/q;+1/p-1
InChI key
WNOIORUCCYNQPE-UHFFFAOYSA-M
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)