114375
Bromocresol Purple
BioReagent, suitable for indicator, Dye content 90 %
동의어(들):
5,5′-Dibromo-o-cresolsulfonphthalein, Bromcresol purple sultone form
About This Item
추천 제품
제품 라인
BioReagent
Quality Level
분석
≥89.0% (HPLC)
양식
powder
구성
Dye content, 90%
기술
titration: suitable
pH
5.2-6.8, yellow to purple
visual transition interval
5.2-6.8, yellow to blue
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
ethanol: 1 mg/mL
λmax
419 nm
ε (흡광계수)
≥22000 at 418-424 nm in methanol
적합성
suitable for indicator
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
Cc1cc(cc(Br)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)c(Br)c4
InChI
1S/C21H16Br2O5S/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21/h3-10,24-25H,1-2H3
InChI key
ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)