주요 문서
91043
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid 5-tert-butyl 1-methyl ester hydrochloride
≥95.0% (TLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3COOCCH2CH2CH(NH2)COOCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
253.72
Beilstein:
3572140
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95.0% (TLC)
양식
flakes
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)CCC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H19NO4.ClH/c1-10(2,3)15-8(12)6-5-7(11)9(13)14-4;/h7H,5-6,11H2,1-4H3;1H/t7-;/m0./s1
InChI key
YIFPACFSZQWAQF-FJXQXJEOSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)