주요 문서
920231
2-Ketoglutaric-3,3-d2 acid-(OD)2
≥97 atom % D, ≥98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5D4H2O5
Molecular Weight:
150.12
UNSPSC 코드:
12142200
동위원소 순도
≥97 atom % D
분석
≥98% (CP)
형태
solid
질량 이동
M+4
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)