A4268
α-Amylase from porcine pancreas
Type I-A, PMSF treated, saline suspension, 700-1400 units/mg protein (E1%/280)
동의어(들):
β-N-acetylglucosaminidase porcine placenta, PPA, al1,4 glucan-4-glucanohydrolase,, porcine pancreas α-amylase
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
Porcine pancreas
Quality Level
유형
Type I-A
양식
saline suspension
특이 활성도
700-1400 units/mg protein (E1%/280)
분자량
51-54 kDa
환경친화적 대안 제품 특성
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
기술
activity assay: suitable
적합성
suitable for hydrolysis, synthesis of oligosaccharides and polysaccharides, and sugar modification
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
환경친화적 대안 카테고리
, Enabling
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
α-Amylase isolated from porcine pancreas is a glycoprotein. It is a single polypeptide chain of ~475 residues containing two SH groups and four disulfide bridges and a tightly bound Ca2+ necessary for stability. Chloride ions are necessary for activity and stability. The pH range for activity is 5.5 to 8.0, with the pH optimum at 7.
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
단위 정의
물리적 형태
제조 메모
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
프로토콜
Follow our procedure for the determination of alpha-Amylase activity. This enzymatic assay of a-Amylase guides you through the entire process and necessary calculations.