주요 문서
96310
Sigma-Aldrich
Z-Hyp-OH
≥99.0% (T)
동의어(들):
N-Cbz-Hydroxy-L-proline, Z-L-4-Hydroxyproline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H15NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
265.26
Beilstein:
90295
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99.0% (T)
양식
powder
광학 활성
[α]20/D −54±1°, c = 2% in ethanol
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
104-107 °C
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
O[C@@H]1C[C@H](N(C1)C(=O)OCc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C13H15NO5/c15-10-6-11(12(16)17)14(7-10)13(18)19-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11,15H,6-8H2,(H,16,17)/t10-,11+/m1/s1
InChI key
WWVCWLBEARZMAH-MNOVXSKESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
문서
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.