material
PTFE-coated
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F37125-0014
높이 × 직경
0.375 in. (9.5 mm) × 0.3125 in. (7.9 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Disks have fins on top for complete agitation.
Spinfin®magnetic stirring bars agitate liquids in round bottom vessels such as test tubes, cylinders and flasks, where other stirring bars cannot be used.
특징 및 장점
- Maintains its position in a vessel and will not wobble
- Alnico magnet encapsulated in FDA Grade, USP Class VI PTFE coating – Superior Chemical Compatibility
- Manufactured in a registered ISO 9001:2015 facility, as verified by SGS certification
- Autoclave safe
법적 정보
Spinfin is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.