주요 문서
Z284084
Sigma-Aldrich
Double Spinfin® magnetic stirring bar
size 19 mm × 16 mm
동의어(들):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103806
NACRES:
NB.72
material
PTFE-coated (double fin)
PTFE-coated
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F37126-0034
길이
19 mm
직경
16 mm
크기
19 mm × 16 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Disks have fins on top and bottom for complete agitation.
법적 정보
Spinfin is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)