주요 문서
BR137935
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, double-ended
double-ended, L 54 mm, diam. 8 mm
동의어(들):
Magnetic Stirring Bars, PTFE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122401
NACRES:
NB.72
material
PTFE
double-ended
제조업체/상표
BRAND 137935
길이
54 mm
직경
8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Excellent centering, small contact surface and high turbulence even at low speeds.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)