주요 문서
C19406
Sigma-Aldrich
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal
98%
동의어(들):
2-Chloro-1,1-dimethoxyethane, Dimethyl chloroacetal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClCH2CH(OCH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
124.57
Beilstein:
1733700
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.415 (lit.)
bp
128-130 °C (lit.)
density
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(CCl)OC
InChI
1S/C4H9ClO2/c1-6-4(3-5)7-2/h4H,3H2,1-2H3
InChI key
CRZJPEIBPQWDGJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
84.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
29 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)