주요 문서
D154008
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2C6H6(=O)
CAS Number:
Molecular Weight:
124.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.483 (lit.)
bp
211-212 °C (lit.)
density
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1CC(C)=CC(=O)C1
InChI
1S/C8H12O/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h4,7H,3,5H2,1-2H3
InChI key
NOQKKFBBAODEHN-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
174.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
79 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)