Key Documents
W316202
Sigma-Aldrich
Furfuryl thioacetate
≥98%, FG
동의어(들):
S-Furfuryl thioacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H8O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
156.20
FEMA Number:
3162
EC Number:
유럽평의회 번호:
2250
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
13.033
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.526 (lit.)
bp
90-92 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.171 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
burnt; coffee; roasted; sulfurous
SMILES string
CC(SCC1=CC=CO1)=O
InChI
1S/C7H8O2S/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h2-4H,5H2,1H3
InChI key
LQOUTUIIYXYBQW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Furfuryl thioacetate is a sulfur-containing flavor compound mainly found in coffee.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
199.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
93 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
문서 라이브러리 방문
New developments in coffee aroma research.
Flament Y.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 15(1), 15-23 (1967)
Precursors of sulfur?containing flavor compounds
Schutte L & Teranishi R
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 4(4), 457-505 (1974)