주요 문서
W463901
Sigma-Aldrich
2-Methoxypyridine
≥98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H7NO
CAS Number:
Molecular Weight:
109.13
FEMA Number:
4639
Beilstein:
108189
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
NACRES:
NA.21
감각 수용성의:
burnt; fatty; green
Grade:
Halal
Kosher
Agency:
meets purity specifications of JECFA
식품 알레르기항원:
no known allergens
Grade
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
FDA 21 CFR 117
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.503 (lit.)
bp
142 °C (lit.)
density
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
burnt; fatty; green
SMILES string
COc1ccccn1
InChI
1S/C6H7NO/c1-8-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3
InChI key
IWTFOFMTUOBLHG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
89.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
32 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)