주요 문서
Z560502
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir
reservoir volume 250 mL, top joint: threaded 24/40, column volume 200 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151816
NACRES:
NB.51
material
PTFE stopcock
조인트
top joint: threaded24/40
Grade
for chromatography
기술
HPLC: suitable
컬럼 O.D. × 유효 길이
25 mm × 584 mm
컬럼 용적
200 mL
저장장치 용적
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)