주요 문서
Z677949
Finntip® Flex pipette tips
Finntip Flex 300, non-sterile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.01
제조업체/상표:
Finn 94060520
최대 용적:
300 μL
용적 범위:
5-300 μL
무균:
non-sterile
특징:
barrier: no
포장:
pack of 1000 ea (Bag)
material
colorless tip
orange
무균
non-sterile
특징
barrier: no
포장
pack of 1000 ea (Bag)
제조업체/상표
Finn 94060520
최대 용적
300 μL
용적 범위
5-300 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Finntip Flex pipette tips are easy-to-use, soft, flexible high-end tips. They are molded with diamond polished tooling for an extra smooth tip surface, which prevents liquid retention and achieves better pipetting accuracy.
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)