주요 문서
850549P
Avanti
DORI
>99% (TLC), Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
N-(2-hydroxyethyl)-N,N-dimethyl-2,3-bis(oleoyloxy)propan-1-aminium bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C43H82BrNO5
Molecular Weight:
773.02
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
형태
powder
포장
package of 1 × 25 mg ((840531P-25
(840531P-25MG))
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
응용 분야
advanced drug delivery
지질 유형
cationic lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H]C(C[N+](C)(C)CCO)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Br-]
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (850549P-25MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable