포장
pkg of 1 × 1 mL (880129C-10mg)
pkg of 1 × 2 mL (880129C-50mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (880129C-25mg)
pkg of 1 × 4 mL (880129C-100mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 880129C
농도
10 mg/mL (880129C-10mg)
10 mg/mL (880129C-25mg)
25 mg/mL (880129C-100mg)
25 mg/mL (880129C-50mg)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\NC(CCCC[C@](SC[C@@]1(NC(N2)=O)[H])([C@]12[H])[H])=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3