추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
형태
liquid
특징
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
포장
ampule of 0.5 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
100 μg/mL in methanol (
)
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
형식
single component solution
저장 온도
−20°C
InChI
1S/C23H29FN2O/c1-2-6-23(27)26(21-11-9-20(24)10-12-21)22-14-17-25(18-15-22)16-13-19-7-4-3-5-8-19/h3-5,7-12,22H,2,6,13-18H2,1H3
InChI key
QZFMCYUBPSLOBP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
법적 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup