product name
Diethyl ether, for spectroscopy Uvasol®
vapor density
2.6 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
587 hPa ( 20 °C)
분석
≥98% (GC)
형태
liquid
autoignition temp.
320 °F
효능
1215 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
포함
2% ethanol as stabilizer
expl. lim.
36.5 %
기술
UV/Vis spectroscopy: suitable
불순물
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005% Peroxide
≤0.03% Water
증발 잔류물
≤0.0003%
색상
APHA: ≤10
투과
220 nm, ≥30%
235 nm, ≥55%
250 nm, ≥80%
270 nm, ≥90%
300 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
전이 온도
flash point -40 °C
density
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
UV 흡수
λ: 220 nm Amax: ≤0.52
λ: 235 nm Amax: ≤0.26
λ: 250 nm Amax: ≤0.10
λ: 270 nm Amax: ≤0.05
λ: 300 nm Amax: ≤0.01
저장 온도
15-25°C
SMILES string
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
법적 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-40 °C - closed cup
시험 성적서(COA)
문서
HPTLC separation followed by UV detection of the bitter acid content in various hop samples.