1.00993
2-Propanol
≥99.9% (GC), suitable for UV/Vis spectroscopy, Uvasol®
동의어(들):
sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
About This Item
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
추천 제품
제품명
2-Propanol, for spectroscopy Uvasol®
vapor density
2.1 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
분석
≥99.9% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
750 °F
효능
5045 mg/kg LD50, oral (Rat)
12800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
기술
UV/Vis spectroscopy: suitable
불순물
≤0.0001 meq/g Acidity
≤0.0001 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
증발 잔류물
≤0.0002%
색상
APHA: ≤10
투과
210 nm, ≥30%
220 nm, ≥65%
230 nm, ≥80%
240 nm, ≥90%
250 nm, ≥95%
260 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
전이 온도
flash point 12 °C
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
UV 흡수
λ: 210 nm Amax: ≤0.52
λ: 220 nm Amax: ≤0.19
λ: 230 nm Amax: ≤0.10
λ: 240 nm Amax: ≤0.05
λ: 250 nm Amax: ≤0.02
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
저장 온도
2-25°C
SMILES string
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
53.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
12.0 °C - closed cup