추천 제품
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
제품 라인
SupraSolv®
분석
≥99.5% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
433 °F
효능
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7 %
환경친화적 대안 제품 특성
Safer Solvents and Auxiliaries
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
기술
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
전이 온도
flash point -4 °C
density
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
환경친화적 대안 카테고리
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
24.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-4 °C - closed cup