1.10972
Ethyl acetate
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
동의어(들):
Ethyl ethanoate, Acetic ester, Ethyl ester, EtOAc
About This Item
추천 제품
vapor density
3 (20 °C, vs air)
Quality Level
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
제품 라인
SupraSolv®
분석
≥99.8% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
801 °F
효능
5620 mg/kg LD50, oral (Rat)
>18000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
기술
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
전이 온도
flash point -4 °C
solubility
85.3 g/L
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- Extraction solvent for the pharmaceutical metabolites by sonication in an ultrasonic bath.
- Rinsing solvent for glassware.
기타 정보
법적 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
24.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-4 °C - closed cup