1.06011
Methanol
≥99.8% (GC), suitable for gas chromatography (GC), SupraSolv®
동의어(들):
Methyl alcohol
About This Item
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
추천 제품
제품명
Methanol, for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
vapor density
1.11 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
제품 라인
SupraSolv®
분석
≥99.8% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
725 °F
효능
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
36 %
기술
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
동점도
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
전이 온도
flash point 9.7 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- Solvent for preparing samples for GC/MS analysis of pyrolysis oil.
- Component of the solvent mixture used to extract oil samples.
기타 정보
법적 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup