제품명
5-Fluorouracil, Potent antitumor agent.
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
색상
white
solubility
hot water: 1 mg/mL
methanol: 1 mg/mL
DMF: 5 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Fc1[c]([nH][c]([nH]c1)=O)=O
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
InChI key
GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Aminoisobutyrate-pyruvate aminotransferase
경고
재구성
기타 정보
Shchepotin, I.B., et al. 1994. Anticancer Res.14, 1027.
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Discover critical characteristics to consider when working with enzyme inhibitors, such as cell permeability, the prozone effect, and Lipinski’s rule of 5.
세포 투과성, 프로존 효과, 리핀스키의 5 규칙 등의 효소 억제제로 작업 시 중요하게 고려해야 할 특성을 알아보세요.