주요 문서
8.02304
Sigma-Aldrich
(-)-Quinine
for resolution of racemates for synthesis
동의어(들):
(-)-Quinine, 6-Methoxy-α-(5-vinyl-2-quinuclidinyl)-4-quinolinemethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H24N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
324.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
205-003-2
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
powder
pH
9.0 (20 °C, 0.5 g/L in H2O)
mp
174-178 °C (decomposition)
solubility
0.5 g/L
벌크 밀도
110‑140 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N21[C@@H](C[C@@H]([C@H](C2)C=C)CC1)[C@H](O)c3c4c(ncc3)ccc(c4)OC
InChI
1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19-,20+/m0/s1
InChI key
LOUPRKONTZGTKE-WZBLMQSHSA-N
분석 메모
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 174 °C
Melting range (upper value): ≤ 178 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in H₂SO₄ 0.1 mol/l): -285.0 - -275.0 °
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 3
1 of 3