주요 문서
8.05930
Sigma-Aldrich
Manganese(II) chloride
for synthesis
동의어(들):
Manganese(II) chloride, Manganese dichloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Cl2Mn
CAS Number:
Molecular Weight:
125.84
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
231-869-6
NACRES:
NA.22
양식:
scales
Quality Level
양식
scales
효능
250 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5 (20 °C, 25 g/L in H2O)
bp
1190 °C/1013 hPa
mp
650 °C
density
2.977 g/cm3 at 25 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Mn+2].[Cl-].[Cl-].O.O.O.O
InChI
1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI key
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
분석 메모
Assay (out of Mn): ≥ 96 %
픽토그램
CorrosionSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
표적 기관
Brain
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable