주요 문서
8.18213
Sigma-Aldrich
tert-Butyl glycinate
for synthesis
동의어(들):
tert-Butyl glycinate, Glycine tert-butyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NCH2COOC(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
131.17
UNSPSC 코드:
12352108
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥92.5% (GC)
형태
liquid
bp
29-31 °C/3 hPa
density
0.96 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)9-5(8)4-7/h4,7H2,1-3H3
InChI key
SJMDMGHPMLKLHQ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 92.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.959 - 0.962
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1