주요 문서
8.20314
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2-methylpropane
for synthesis
동의어(들):
1-Chloro-2-methylpropane, Isobutyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
92.57
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
EC 인덱스 번호:
208-157-9
NACRES:
NA.22
vapor pressure
161 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
395 °C
expl. lim.
2.0-8.8 % (v/v)
bp
69 °C/1013 hPa
mp
-131 °C
전이 온도
flash point -17 °C
density
0.88 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
ClCC(C)C
InChI
1S/C4H9Cl/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3
InChI key
QTBFPMKWQKYFLR-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.876 - 0.878
Identity (IR): passes test
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-2.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-19.4 °C - closed cup