주요 문서
8.56195
Sigma-Aldrich
H-Asn(Trt)-2-ClTrt resin
Novabiochem®
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
30 G
US$106.00
US$106.00
재고 있음세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
30 G
US$106.00
About This Item
UNSPSC 코드:
12352209
NACRES:
NA.22
US$106.00
재고 있음세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
제품 라인
Novabiochem®
양식
powder
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
제조업체/상표
Novabiochem®
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
일반 설명
Pre-loaded resin for synthesis of protected peptide acids containing a C-terminal asparagine amino-acid residue by Fmoc SPPS. Cleavage of the protected peptide is effected by treatment with 1% TFA in DCM or 20% TFE in DCM
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
법적 정보
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
제품 번호 선택