제품명
Human S100B ELISA, EZHS100B-33K, This Human S100B ELISA kit is to be used for the quantification of human S100B in cerebrospinal fluid, serum & plasma.
Quality Level
종 반응성
human
포장
kit of 1 × 96 wells
파라미터
50 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 93%
(CSF)
accuracy: 94%
(serum)
sensitivity: 2.7 pg/mL
standard curve range: 2.7-2000 pg/mL
inter-assay cv: <4%
intra-assay cv: <4%
기술
ELISA: suitable
입력
sample type cerebrospinal fluid (CSF)
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
UniProt 수납 번호
응용 분야
research use
검출 방법
colorimetric (450nm)
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
일반 설명
특이성
This assay detects S100B in multiple species, including: bovine, hamster, horse, monkey, mouse, pig, rabbit, and rat.
애플리케이션
Neuroscience
기타 정보
면책조항
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code