주요 문서
00350190
Linalool
primary reference standard
동의어(들):
(±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, (±)-3,7-Dimethyl-3-hydroxy-1,6-octadiene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)(OH)CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
154.25
Beilstein:
1721488
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
vapor pressure
0.17 mmHg ( 25 °C)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
HWI
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
bp
194-197 °C/720 mmHg (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
InChI key
CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
애플리케이션
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum salvia thymus
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
171.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
77.2 °C - Pensky-Martens closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
프로토콜
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis