주요 문서
02090580
β-Sitosterol
primary reference standard
동의어(들):
α-Dihydrofucosterol, 22,23-Dihydrostigmasterol, 24α-Ethylcholesterol, 5-Stigmasten-3β-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C29H50O
CAS Number:
Molecular Weight:
414.71
Beilstein:
1916165
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
HWI
mp
136-140 °C (lit.)
응용 분야
food and beverages
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CC[C@H](C(C)C)CC
InChI
1S/C29H50O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-21,23-27,30H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
InChI key
KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
애플리케이션
Reference standard in the analysis of herbal medicinal products.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)